Få mere at vide
1-Bromo-2-(4-bromophenyl)ethylene (contains cis isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-(4-bromophenyl)ethylene |
| CAS | 778641-02-4 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-6H/b6-5+ |
| SMIL | Br\C=C\c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-[(E)-2-bromoethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.94 |
| Formel vægt | 259.8836 |