Få mere at vide
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene |
| CAS | 2367-76-2 |
| Molekylær formel | C6H2BrF3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2BrF3/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H |
| SMIL | Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,3,5-trifluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.98 |
| Formel vægt | 209.9292 |