Få mere at vide
1-Bromo-2,4,5-trichlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| CAS | 29682-44-8 |
| Molekylær formel | C6H2BrCl3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2BrCl3/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| SMIL | ClC1=C(Br)C=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.34 |
| Formel vægt | 257.8405 |