Få mere at vide
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene |
| CAS | 56961-77-4 |
| Molekylær formel | C6H3BrCl2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,3-dichloro-benzene, 2,3-Dichloro-1-bromobenzene, 2,3-Dichlorobromobenzene, 2,3-Dichlorophenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H |
| SMIL | Clc1cccc(Br)c1Cl |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3-dichlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.9 |
| Formel vægt | 223.8795 |