Få mere at vide
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene-D3 |
| CAS | 1219805-59-0 |
| Molekylær formel | C6 D3 Br Cl2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3-d3, 4-bromo-5,6-dichloro- (ACI), 4-Bromo-5,6-dichlorobenzene-1,2,3-d3 (ACI), 1,2-Dichloro-3-bromobenzene-d3, 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene-d3, 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3BrCl2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Br)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3-dichloro-4,5,6-trideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.9165 |
| Formel vægt | 226.8983 g/mol |
| Vis mere |