Få mere at vide
1-Bromo-2,3,5-trichlorobenzene-d2, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,3,5-trichlorobenzene-D2 |
| CAS | 1219803-86-7 |
| Molekylær formel | C6 D2 Br Cl3 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,3,5-trichlorobenzene-d2, 1-Bromo-3,5,6-trichlorobenzene-2,4-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H2BrCl3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Br)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3,5-trichloro-4,6-dideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.3554 |
| Formel vægt | 259.8531 g/mol |
| Show More |