Få mere at vide
1-Bromo-2,3,4,5-tetrachlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,3,4,5-tetrachlorobenzene |
| CAS | 1125-52-6 |
| Molekylær formel | C6HBrCl4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBrCl4/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| SMIL | Clc1cc(Br)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3,4,5-tetrachlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.79 |
| Formel vægt | 291.8016 |