missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene, TRC

Artikelnummer. 30337092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337092 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68760025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene
CAS 60333-75-7
Molekylær formel C9H9BrO
Mængde 25 g
Synonym 1-Bromo-2-(2-propenyloxy)-benzene, 1-(Allyloxy)-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-allyloxybenzene, Allyl 2-bromophenyl Ether, Allyl o-Bromophenyl Ether, o-(Allyloxy)bromobenzene, o-Bromophenyl Allyl Ether
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h2-6H,1,7H2
SMIL Brc1ccccc1OCC=C
IUPAC navn 1-bromo-2-prop-2-enoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 213.07
Formel vægt 211.9837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.