Få mere at vide
1-Bromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene |
| CAS | 60333-75-7 |
| Molekylær formel | C9H9BrO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-(2-propenyloxy)-benzene, 1-(Allyloxy)-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-allyloxybenzene, Allyl 2-bromophenyl Ether, Allyl o-Bromophenyl Ether, o-(Allyloxy)bromobenzene, o-Bromophenyl Allyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h2-6H,1,7H2 |
| SMIL | Brc1ccccc1OCC=C |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-prop-2-enoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vægt | 211.9837 |