Få mere at vide
1-Brom-2,2-dimethylpropan, TRC
Artikelnummer. 30329969
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30329969 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30329969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB391975500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
CAS 630-17-1
Molekylær formel C5H11Br
Mængde 500 mg
Synonym 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)CBr
IUPAC navn 1-brom-2,2-dimethylpropan
Molekylvægt (g/mol) 151.04
Formel vægt 150.0044