Få mere at vide
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane, 98%
Artikelnummer. p-7081242
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Product Code. 11449043
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11139.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 126-38-5
Molekylær formel C5H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 183.045
MDL nummer MFCD00000208
InChI nøgle SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
PubChem CID 67175
IUPAC navn 1-brom-2,2-dimethoxypropan
SMIL CC(CBr)(OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Tæthed 1.354
Kogepunkt 83°C to 87°C (80 mmHg)
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 10 g
FN nummer UN3271
Beilstein 2036095
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 183.05
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane