Få mere at vide
1-Bromo-2,2-dimethoxypropan, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane |
| Tæthed | 1.354 |
| Kogepunkt | 83 °C til 87 °C (80 mmHg) |
| Flammepunkt | 40 °C (104 °F) |
| Brydningsindeks | 1.447 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 2036095 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 183.05 |
| Vis mere |