Få mere at vide
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene |
| CAS | 444581-46-8 |
| Molekylær formel | C8H7F2Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(C1=CC=CC=C1Br)(F)F |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.04 |
| Formel vægt | 219.9699 |