missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-1-cyclopentyl 4-Chlorophenyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-1-cyclopentyl 4-Chlorophenyl Ketone |
| CAS | 6728-56-9 |
| Molekylær formel | C12H12BrClO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Bromocyclopentyl p-Chlorophenyl Ketone, (1-Bromocyclopentyl)(4-chlorophenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(7-1-2-8-12)11(15)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)C2(Br)CCCC2 |
| IUPAC navn | (1-bromocyclopentyl)-(4-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.58 |
| Formel vægt | 285.976 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?