Få mere at vide
1-Bromo-1-chlorethan, 98%
Artikelnummer. 11361427
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361427 2 g 2g
11371427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01910.04
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 593-96-4 | C2H4BrCl | 143,408 g/mol
1-Brom-1-chlorethan anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som røggas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-1-chlorethan anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som røggas.
Opløselighed
Svær i blanding.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-96-4
Molekylær formel C2H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 143.408
MDL nummer MFCD00018842
InChI nøgle QMSVNDSDEZTYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ch3chclbr, ethane, 1-bromo-1-chloro, bromochloroethane, ethane, bromochloro, bromochloroethan, chlorobromoethane, bromo-chloroethane, 1-bromochoroethane, bromo chloro ethane, acmc-20aoxm
PubChem CID 11654
IUPAC navn 1-brom-1-chlorethan
SMIL CC(Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-1-chloroethane
Tæthed 1.667
Kogepunkt 82 °C til 83 °C
Brydningsindeks 1.466
Mængde 2 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1730843
Opløselighedsinformation Svært i mix.
Formel vægt 143.42
Procent renhed 98%