Få mere at vide
1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone |
| CAS | 1751-16-2 |
| Molekylær formel | C3 H3 Br Cl2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrCl2O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMIL | CC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1-dichloropropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.87 |
| Formel vægt | 203.8744 |