Få mere at vide
Sartorius 1 gren Microsart™ Manifolder
Artikelnummer. 16428193 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Biosart 100 Manifold
Biosart 250 Manifold
Microsart Tragtmanifold
Artikelnummer. 16428193
Brand: Sartorius 168M1MS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filtreringsstativ designet til at tilpasse sig en række forskellige behov.
  • 100 % rustfrit stål for minimeret rengøringsindsats
  • Fuld autoklaverbarhed uden adskillelse
  • Steril udluftning i kritiske applikationer
  • Reduceret risiko for sekundær kontaminering
  • Hurtigforbindelsesadaptere til hurtig tilslutning af slanger og hurtig sammenkobling af 2 manifolds
  • Lav arbejdshøjde for ergonomisk arbejde i laminært flow
  • Detekterer og kvantificerer nøjagtigt mikroorganismer i væskeprøver
  • Valgt metode til væsketestning
  • Giver pålidelige og reproducerbare resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Filtertype Manifold
Til brug med (udstyr) Microsart™ Tragter og Microsart™ @Filter
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1
Type Microsart Tragtmanifold
Volumen (metrisk) 100 til 250 ml
Længde (metrisk) 176 mm
Bredde (metrisk) 98 mm
Højde (metrisk) 120 mm