Få mere at vide
1-Boc-pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328446 5 g 5g
11318446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17475.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86953-79-9
Molekylær formel C9H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.24
MDL nummer MFCD00216581
InChI nøgle LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
IUPAC navn tert-butylpyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-pyrrolidine
Tæthed 0.977
Kogepunkt 130 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Brydningsindeks 1.449
Mængde 5 g
Beilstein 4664750
Formel vægt 171.24
Procent renhed 98%