Få mere at vide
1-Boc-pyrrolidin-3-carboxylsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494490
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494490 250 mg 250mg
11404500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50080.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59378-75-5 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59378-75-5
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD02179181
InChI nøgle HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-beta-proline, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 3-carboxy-1-boc-pyrrolidine, 1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-belta-proline, boc-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 2760529
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 128°C to 137°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.25
Procent renhed 99%