Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-pyrrolidine-2-methanol, 98%
Artikelnummer. 15445547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445547 1 g 1g
15455547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32786.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170491-63-1 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170491-63-1
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.266
MDL nummer MFCD01456556
InChI nøgle BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-dl-prolinol, 2-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r-1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-dl-prolinol
PubChem CID 550865
IUPAC navn tert-butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-2-methanol
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Mængde 1 g
Formel vægt 201.27
Procent renhed 98%