Få mere at vide
1-Boc-pyrrol-2-boronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15421259
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421259 250 mg 250mg
15401259 1 g 1g
15411259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64171.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1072944-98-9 | C15H24BNO4 | 293,17 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072944-98-9
Molekylær formel C15H24BNO4
Molekylvægt (g/mol) 293.17
MDL nummer MFCD11504960
InChI nøgle DZQURIUJAGTAFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester, t-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole-1-carboxylate, pubchem23523, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid,pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid pinacol ester, 1-boc-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, tert-butyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate
PubChem CID 46739108
IUPAC navn tert-butyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrol-1-carboxylat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CN2C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 293.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof