Få mere at vide
1-Boc-piperidin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449577
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449577 5 g 5g
15459577 250 mg 250mg
15439577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52813.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137076-22-3 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
1-Boc-piperidin-4-carboxaldehyd anvendes som reaktant til syntese af Pim-1-hæmmere, selektive GPR119-agonister til type II-diabetes, M-tropic (R5) HIV-1-replikationshæmmere, HDAC-hæmmere og selektive 5-HT6-antagonister. Det bruges også som reaktant til tre-komponent vinyloge Mannich-reaktioner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-piperidin-4-carboxaldehyd anvendes som reaktant til syntese af Pim-1-hæmmere, selektive GPR119-agonister til type II-diabetes, M-tropic (R5) HIV-1-replikationshæmmere, HDAC-hæmmere og selektive 5-HT6-antagonister. Det bruges også som reaktant til tre-komponent vinylogene Mannich-reaktioner
Opløselighed
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137076-22-3
Molekylær formel C11H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD02179019
InChI nøgle JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1514430
IUPAC navn tert-butyl-4-formylpiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 213.28
Procent renhed 97%