Få mere at vide
(1-BOC-Piperidin-4-yl) eddikesyre, 97%
Artikelnummer. 10577790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10577790 1 g 1g
10423530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437500010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 157688-46-5 | C12H21NR.4 | 243,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 157688-46-5
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.31
InChI nøgle ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
PubChem CID 1512539
IUPAC navn 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]eddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99 °C til 100,5 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 243.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver, pulver eller fast form
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.