Få mere at vide
1-Boc-piperazin, 99%
Artikelnummer. 11378076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378076 1 g 1g
11388076 5 g 5g
11398076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13363.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187,26 g/mol
1-Boc-piperazin er nyttig til fremstilling af (m-phenoxy)phenylsubstituerede piperazinderivater. Det bruges også til syntese af indazol-DNA-gyrase-hæmmere. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af alfa,beta-poly(2-oxazolin) lipopolymerer gennem levende kationisk ringåbningspolymerisation. Det er også involveret i Buchwald-Hartwig koblingsreaktioner med arylhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-piperazin er nyttig til fremstilling af (m-phenoxy)phenylsubstituerede piperazinderivater. Det bruges også til syntese af indazol-DNA-gyrase-hæmmere. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af alfa,beta-poly(2-oxazolin) lipopolymerer gennem levende kationisk ringåbningspolymerisation. Det er også involveret i Buchwald-Hartwig koblingsreaktioner med arylhalogenider.
Opløselighed Opløseligt i
ethylacetat, methanol og vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57260-71-6
Molekylær formel C9H19N2O2
Molekylvægt (g/mol) 187.26
MDL nummer MFCD00075265
InChI nøgle CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 143452
IUPAC navn tert-butylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-piperazine
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Mængde 1 g
Beilstein 879985
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate,methanol and water.
Formel vægt 186.26
Procent renhed 99%