Få mere at vide
1-Boc-N-Fmoc-L-tryptofan, 97%
Artikelnummer. 15446048
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446048 25 g 25g
15436048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59663.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 143824-78-6 | C31H30N2O6 | 526,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143824-78-6
Molekylær formel C31H30N2O6
Molekylvægt (g/mol) 526.59
MDL nummer MFCD00153366
InChI nøgle ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-trp boc-oh, fmoc-l-trp boc-oh, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n1-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-trp boc, pubchem10048, 1-boc-n-fmoc-l-tryptophan, ksc910o8t, n1-boc-nalpha-fmoc-l-tryptophan
PubChem CID 9849766
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan
Smeltepunkt ∽97 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 7698009
Følsomhed Fugtfølsom
Optisk rotation −21° (c=1 i DMF)
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]propansyre
Formel vægt 526.58
Procent renhed 97%