Få mere at vide
1-Boc-N-Fmoc-L-tryptofan, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan |
| Smeltepunkt | ∽97°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 7698009 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Optisk rotation | −21° (c=1 in DMF) |
| IUPAC navn | 3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-indol-3-yl}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propansyre |
| Formel vægt | 526.58 |
| Procent renhed | 97% |