Få mere at vide
1-Boc-N-Fmoc-D-tryptofan, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-N-Fmoc-D-tryptophan |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 7062970 |
| Formel vægt | 526.59 |
| Procent renhed | 98% |