Få mere at vide
1-Boc-L-nipecotinsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499327 5 g 5g
15409337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52575.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88495-54-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
1-Boc-L-nipecotinsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-L-nipecotinsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88495-54-9
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.276
MDL nummer MFCD02179172
InChI nøgle NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, l-1-boc-nipecotic acid, s-boc-nipecotic acid, boc-s-nipecotic acid, boc-s-nip-oh, s-boc-nip, s-n-boc-nipecotic acid, boc-nip-oh
PubChem CID 6951168
IUPAC navn (3S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-L-nipecotic acid
Smeltepunkt 165°C to 169°C
Mængde 5 g
Optisk rotation +57° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 229.28
Procent renhed 97%