Få mere at vide
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester, 97+%
Artikelnummer. 11421020
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421020 25 g 25g
11411020 5 g 5g
2 options
Artikelnummer. 11421020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25393.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142851-03-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142851-03-4
Molekylær formel C13H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 257.33
MDL nummer MFCD01763998
InChI nøgle MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 2758812
IUPAC navn 1-O-tert-butyl 4-O-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Tæthed 1.046
Kogepunkt 120°C to 135°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 25 g
Formel vægt 257.33
Procent renhed ≥97%