Få mere at vide
1-Boc-isonipecotic acid, 98+%
Artikelnummer. 11338486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338486 5 g 5g
11328486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84358-13-4 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt. Camptothecinesteren af isonipecotinsyre er installeret på et triazin-dendrimer-mellemprodukt opnået gennem en iterativ, skalerbar vej for i sidste ende at give kationiske og PEGylerede mål med aktiviteter i cellekultur, der kan sammenlignes med frit lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et farmaceutisk mellemprodukt. Camptothecinesteren af isonipecotinsyre er installeret på et triazin
-dendrimer-mellemprodukt opnået gennem en iterativ, skalerbar vej for i sidste ende at give kationiske og PEGylerede mål med aktiviteter i cellekultur, der kan sammenlignes med frit lægemiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84358-13-4
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.28
MDL nummer MFCD00076999
InChI nøgle JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 392871
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-isonipecotic acid
Smeltepunkt 149°C to 151°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 229.28
Procent renhed ≥98%