Få mere at vide
1-Boc-indolin-7-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490829
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490829 5 g 5g
15400839 250 mg 250mg
15480829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63883.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143262-20-8 | C14H17NO4 | 263.293 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143262-20-8
Molekylær formel C14H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 263.293
MDL nummer MFCD04973983
InChI nøgle SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-indoline-7-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-7-carboxylic acid, n-boc-indoline-7-carboxylicacid, acmc-1c2ys, 1-tert-butoxycarbonyl-7-indolinecarboxylic acid, 1h-indole-1,7-dicarboxylic acid,2,3-dihydro-,1-1,1-dimethylethyl ester, 11bs-2,6-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-4-hydroxy-dinaphtho 2,1-d:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-f-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide
PubChem CID 14977845
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3-dihydroindol-7-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=CC=CC(=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-indoline-7-carboxylic acid
Smeltepunkt 182°C (decomposition)
Farve Gul
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 263.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof