Få mere at vide
1-Boc-indolin-5-boronsyre pinacolester, 97%
Beskrivelse
1-Boc-indolin-5-boronsyre pinacol ester bruges som desinfektionsmiddel, garvemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Boc-indolin-5-boronsyre pinacol ester bruges som desinfektionsmiddel, garvemiddel.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan, ethylacetat og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichlormetan, ethylacetat og methanol. |
| Formel vægt | 345.25 |
| Procent renhed | 97% |