Få mere at vide
1-Boc-indole, 97%
Artikelnummer. 11368546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368546 5 g 5g
11358546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17601.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75400-67-8 | C13H15NO2 | 217.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75400-67-8
Molekylær formel C13H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD02093939
InChI nøgle OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
PubChem CID 3532980
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-indole
Tæthed 1.07
Kogepunkt 113°C to 114°C (0.2 mmHg)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 5 g
Beilstein 4674239
IUPAC navn tert-butylindol-1-carboxylat
Formel vægt 217.27
Procent renhed 97%