Få mere at vide
1-Boc-indole, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-indole |
| Tæthed | 1.07 |
| Kogepunkt | 113°C to 114°C (0.2 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.543 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4674239 |
| IUPAC navn | tert-butyl-1H-indol-1-carboxylat |
| Formel vægt | 217.27 |
| Procent renhed | 97% |