Få mere at vide
1-Boc-indole-2-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 11394865
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394865 1 g 1g
11314875 250 mg 250mg
11304875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18009.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 213318-44-6 | C13H16BNO4 | 261.084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213318-44-6
Molekylær formel C13H16BNO4
Molekylvægt (g/mol) 261.084
MDL nummer MFCD02093045
InChI nøgle SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-indole-2-boronic acid, 1-boc-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-n-boc-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indol-2-ylboronic acid, 1-boc-2-indoleboronic acid, n-boc-indol-2-yl boronic acid
PubChem CID 2773302
IUPAC navn [1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-2-yl]borsyre
SMIL B(C1=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-indole-2-boronic acid
Smeltepunkt ∽85°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 8148683
Formel vægt 261.08
Procent renhed 95%