Få mere at vide
1-Boc-imidazol, 98%
Beskrivelse
1-Boc-imidazol anvendes til fremstilling af vandopløselig polyrotaxan via modifikation afα -cyclodextrin i nærvær af KOH og N,Na-carbonyldiimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Boc-imidazol anvendes til fremstilling af vandopløselig polyrotaxan via modifikation afα -cyclodextrin i nærvær af KOH og N,N′ -carbonyldiimidazol.
Opløselighed Opløselig i hexan, acetone og DMF
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-imidazole |
| Smeltepunkt | 44 °C til 48 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 607792 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i hexan, acetone og DMF. |
| Formel vægt | 168.2 |
| Procent renhed | 98% |