Få mere at vide
1-Boc-imidazole, 98%
Artikelnummer. 11350074
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350074 5 g 5g
11360074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00506.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49761-82-2 | C8H12N2O2 | 168.196 g/mol
1-Boc-imidazol anvendes til fremstilling af vandopløselig polyrotaxan via modifikation afα -cyclodextrin i nærvær af KOH og N,Na-carbonyldiimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-imidazol anvendes til fremstilling af vandopløselig polyrotaxan via modifikation afα -cyclodextrin i nærvær af KOH og N,N′ -carbonyldiimidazol.
Opløselighed Opløselig i hexan, acetone og DMF
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49761-82-2
Molekylær formel C8H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.196
MDL nummer MFCD00014497
InChI nøgle MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-imidazole, tert-butyl 1h-imidazole-1-carboxylate, n-tert-butoxycarbonylimidazole, 1-tert-butoxycarbonyl imidazole, 1h-imidazole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, imidazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl imidazolecarboxylate, 1-boc-imidazole, acmc-209ki1, ksc237k5p
PubChem CID 521262
IUPAC navn tert-butylimidazol-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-imidazole
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Mængde 5 g
Beilstein 607792
Opløselighedsinformation Soluble in hexane,acetone,and DMF.
Formel vægt 168.2
Procent renhed 98%