Få mere at vide
1-Boc-homopiperazine, 98%
Artikelnummer. 11378656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378656 1 g 1g
11388656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17728.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112275-50-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
1-Boc-homopiperazin bruges til syntese af potent antikoagulant. Det bruges også til at fremstille 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-yl)-[1,4]diazepan-1-carboxylsyre-tert-butylester ved reaktion med 11-brom-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-homopiperazin anvendes til syntese af potent antikoagulant. Det bruges også til at fremstille 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-yl)-[1,4]diazepan-1-carboxylsyre-tert-butylester ved reaktion med 11-brom-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112275-50-0
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD00276987
InChI nøgle WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
PubChem CID 2756058
IUPAC navn tert-butyl-1,4-diazepan-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-homopiperazine
Kogepunkt 90°C (0.5mmHg)
Brydningsindeks 1.471
FN nummer UN2735
Beilstein 7581789
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Tæthed 1.016
Mængde 1 g
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 200.28
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 98%