Få mere at vide
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine |
| CAS | 112275-50-0 |
| Molekylær formel | C10H20N2O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Hexahydro-1H-1,4-Diazepine-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 1,4-Diazepane-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazacycloheptane, 1-(tert-Butoxycarbonyl)homopiperazine, 1-Boc-4-homopiperazine, 1-Boc-homopiperazine, 1-Homopiperazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 1-tert-Butoxycarbonyl[1,4]diazepane, 1-tert-Butoxycarbonylhexahydro-1,4-diazepane, 1-tert-Butoxycarbonylhexahydro-1,4-diazepine, BOC-homopiperazine, N-(tert-Butoxycarbonyl)homopiperazine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)homopiperazine, [1,4]Diazepane-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 1,4-Diazepane-1-carboxylate, tert-Butyl 1-homopiperazinecarboxylate, tert-Butyl Hexahydro-1H-1,4-diazepine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-4-5-11-6-8-12/h11H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vægt | 200.1525 |