Få mere at vide
1-BOC-hexahydro-1,4-diazepin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10604945 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10604945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399530050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112275-50-0 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-Hexahydro-1, 4-diazepine
CAS 112275-50-0
Kogepunkt 92.0°C to 96.0°C (0.5mmHg)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C10H20N2O2
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD00276987
Synonym 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
InChI nøgle WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Tæthed 1.0290g/mL
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
IUPAC navn tert-butyl-1,4-diazepan-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 200.28
Mængde 5 g
Flammepunkt >110°C
PubChem CID 2756058
Formel vægt 200.28
Procent renhed 98%
Specifik vægtfylde 1.029
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.