Få mere at vide
1-Boc-D-nipecotic acid, 97%
Artikelnummer. 15409147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409147 25 g 25g
15499137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52416.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 163438-09-3 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
1-Boc-D-nipecotinsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-D-nipecotinsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163438-09-3
Molekylær formel C11H18NO4
Molekylvægt (g/mol) 228.27
MDL nummer MFCD02179173
InChI nøgle NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
Synonym r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
PubChem CID 643516
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-D-nipecotic acid
Mængde 25 g
Beilstein 5539297
IUPAC navn (3R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-3-carboxylsyre
Formel vægt 229.28
Procent renhed 97%