Få mere at vide
1-BOC-azetidin-3-methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299726 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15299726 5 g 5g
15289726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299726 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452090050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142253-56-3
Molekylær formel C9H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 187.24
MDL nummer MFCD06656141
InChI nøgle HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10583745
IUPAC navn tert-butyl-3-(hydroxymethyl)azetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CO)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-azetidine-3-methanol
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Synonym tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Mængde 5 g
Flammepunkt 117°C
Formel vægt 187.24
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-azetidine-3-methanol, 96%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.