Få mere at vide
1-BOC-Azetidine-3-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11946731 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 11946731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442065000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-Azetidine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 105°C to 107°C
CAS 142253-55-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C9H14NO4
MDL nummer MFCD01860897
Synonym 1-boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-3-azetidinecarboxylic acid, n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-aze 3-oh, azetidine-1,3-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, n-boc-3-azetidine carboxylic acid
InChI nøgle NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C([O-])=O
IUPAC navn 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 200.22
Mængde 500 mg
PubChem CID 2755981
Formel vægt 201.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder