Få mere at vide
1-Boc-azetidin-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482160
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482160 5 g 5g
15413837 250 mg 250mg
11472160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28817.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 142253-55-2 | C9H14NO4 | 200.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142253-55-2
Molekylær formel C9H14NO4
Molekylvægt (g/mol) 200.22
MDL nummer MFCD01860897
InChI nøgle NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-3-azetidinecarboxylic acid, n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-aze 3-oh, azetidine-1,3-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, n-boc-3-azetidine carboxylic acid
PubChem CID 2755981
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 98°C to 105°C
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]azetidin-3-carboxylsyre
Mængde 5 g
Formel vægt 201.22
Procent renhed 97%