Få mere at vide
1-Boc-azetidin-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472160
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472160 1 g 1g
15413837 250 mg 250mg
11482160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28817.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142253-55-2 | C9H14NO4 | 200.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142253-55-2
Molekylær formel C9H14NO4
Molekylvægt (g/mol) 200.22
MDL nummer MFCD01860897
InChI nøgle NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-3-azetidinecarboxylic acid, n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-aze 3-oh, azetidine-1,3-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, n-boc-3-azetidine carboxylic acid
PubChem CID 2755981
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 98°C to 105°C
IUPAC navn 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-3-carboxylat
Mængde 1 g
Formel vægt 201.22
Procent renhed 97%