Få mere at vide
1-(Boc-amino)cyclopropancarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30336899
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336899 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6196451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 88950-64-5
Molekylær formel C34 H30 F N3 O2
Mængde 1 g
Synonym 1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(Tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C34H30FN3O2/c1-40-32(39)33(25-35,37-23-27-14-6-2-7-15-27)22-31-24-38(26-36-31)34(28-16-8-3-9-17-28,29-18-10-4-11-19-29)30-20-12-5-13-21-30/h2-21,23-24,26H,22,25H2,1H3/b37-23+
SMIL COC(=O)C(CF)(Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)\N=C\c5ccccc5
IUPAC navn methyl 2-[(E)-benzylideneamino]-2-(fluoromethyl)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 531.619
Formel vægt 531.232