Få mere at vide
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458588
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15458588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61992.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88950-64-5
Molekylær formel C9H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 201.22
MDL nummer MFCD00083257
InChI nøgle DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropane-1-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.22
Procent renhed 98%