Få mere at vide
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459338
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459338 250 mg 250mg
15439338 1 g 1g
15449338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62888.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120728-10-1
Molekylær formel C10H16NO4
Molekylvægt (g/mol) 214.24
MDL nummer MFCD02682623
InChI nøgle ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
IUPAC navn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutane-1-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt 129°C to 133°C
Beilstein 7994003
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid