Få mere at vide
1-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-bromide |
| CAS | 1076199-21-7 |
| Molekylær formel | C13 H26 Br N O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26BrNO5/c1-13(2,3)20-12(16)15-5-7-18-9-11-19-10-8-17-6-4-14/h4-11H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCBr |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-[2-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.25 |
| Formel vægt | 355.0994 |