Få mere at vide
1-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-bromide, TRC
Artikelnummer. 30342147
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30342147 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30342147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB62121050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-bromide
CAS 1076199-21-7
Molekylær formel C13 H26 Br N O5
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H26BrNO5/c1-13(2,3)20-12(16)15-5-7-18-9-11-19-10-8-17-6-4-14/h4-11H2,1-3H3,(H,15,16)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCBr
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[2-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 356.25
Formel vægt 355.0994